Documenti fondamentali
420328
Sigma-Aldrich
Cinchonine monohydrochloride hydrate
99%
Sinonimo/i:
Cinchonan-9(S)-ol monohydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H22N2O · HCl · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
5784953
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
99%
Attività ottica
[α]20/D +101°, c = 1 in chloroform
Punto di fusione
208-218 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
Stringa SMILE
O[C@H]([C@H]1CC2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14?,18+,19-/m0/s1
KMPWYEUPVWOPIM-FGVBSWQGSA-N
Confezionamento
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)