411698
Diphenyl isophthalate
99%
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
136-138 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phenoxy
Stringa SMILE
O=C(Oc1ccccc1)c2cccc(c2)C(=O)Oc3ccccc3
InChI
1S/C20H14O4/c21-19(23-17-10-3-1-4-11-17)15-8-7-9-16(14-15)20(22)24-18-12-5-2-6-13-18/h1-14H
FHESUNXRPBHDQM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- poly(benzoxazole) (PBO) precursor, poly(o-hydroxyamide)
- 3[4″-hydroxybenzoyl)-4′-hydroxybenzophenone
- poly(o-hydroxyamide), via polycondensation of 2,2-bis(3-amino-4-hydroxyphenyl)hexafluoropropane in 1-methyl-2-pyrrolidinone
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)