105880
Diphenyl phthalate
99%
Sinonimo/i:
Phenyl phthalate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
74-76 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2C(=O)Oc3ccccc3
InChI
1S/C20H14O4/c21-19(23-15-9-3-1-4-10-15)17-13-7-8-14-18(17)20(22)24-16-11-5-2-6-12-16/h1-14H
DWNAQMUDCDVSLT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?