Documenti fondamentali
405019
Sigma-Aldrich
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
97%
Sinonimo/i:
Furo[3,4-b]pyrazine-5,7-dione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H2N2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.09
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
97%
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)c2nccnc12
InChI
1S/C6H2N2O3/c9-5-3-4(6(10)11-5)8-2-1-7-3/h1-2H
AWJWCTOOIBYHON-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)