Documenti fondamentali
P64405
Sigma-Aldrich
2,3-Pyridinedicarboxylic anhydride
97%
Sinonimo/i:
Quinolinic anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H3NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.10
Beilstein:
125111
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
137-139 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1OC(=O)c2ncccc12
InChI
1S/C7H3NO3/c9-6-4-2-1-3-8-5(4)7(10)11-6/h1-3H
MCQOWYALZVKMAR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)