Key Documents
401528
Sigma-Aldrich
Bismuth(III) fluoride
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Trifluorobismuthine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BiF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.98
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: bismuth
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Solubilità
H2O: insoluble(lit.)
Densità
8.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
F[Bi](F)F
InChI
1S/Bi.3FH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
BRCWHGIUHLWZBK-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)