229474
Bismuth(III) iodide
≥99.998% trace metals basis
Sinonimo/i:
Bismuth triiodide, Triiodobismuthane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.998% trace metals basis
Forma fisica
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: bismuth
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
408 °C (lit.)
Densità
5.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
I[Bi](I)I
InChI
1S/Bi.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
KOECRLKKXSXCPB-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges