529699
Magnesium oxide
≥99.99% trace metals basis
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
powder
Punto di fusione
2852 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Spectral conversion for solar cells is an emerging concept in the field of photovoltaics, and it has the potential to increase significantly the efficiency of solar cells. Lanthanide ions are ideal candidates for spectral conversion, due to their high luminescence efficiencies and rich energy level structure that allows for great flexibility in the upconversion and downconversion of photons in a wide spectral region (NIR-VIS-UV).
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
529699-10G | 4061832558417 |
529699-50G | 4061838451255 |