63089
Magnesium oxide
BioUltra, ≥97.0% (calcined substance, KT)
Sinonimo/i:
Magnesia, MgO
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
reagent grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥97.0% (calcined substance, KT)
Impurezze
insoluble matter, passes filter test
≤0.002% total nitrogen (N)
Perdita
≤3% loss on ignition, 900 °C
Punto di fusione
2852 °C (lit.)
Solubilità
5 M HCl: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤20 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤10 mg/kg
Bi: ≤10 mg/kg
Ca: ≤500 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤2000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤20 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in 5 M HCl
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.040
λ: 280 nm Amax: ≤0.025
Stringa SMILE
O=[Mg]
InChI
1S/Mg.O
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?