Key Documents
339296
Sigma-Aldrich
Manganese(III) fluoride
99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Manganese trifluoride, Manganic fluoride
About This Item
Formula condensata:
MnF3
Numero CAS:
Peso molecolare:
111.93
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
Impurezze
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
3.54 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
F[Mn](F)F
InChI
1S/3FH.Mn/h3*1H;/q;;;+3/p-3
SRVINXWCFNHIQZ-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
Starting material for solid state preparation of Na3MnF6 for further high pressure structural determination studies.
Pittogrammi
Flame over circleSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Carlson, S. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 1486-1486 (1998)
Articoli
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods