Documenti fondamentali
383333
Sigma-Aldrich
Tantalum(V) butoxide
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Pentabutoxytantalum
About This Item
Formula condensata:
Ta(OCH2CH2CH2CH3)5
Numero CAS:
Peso molecolare:
546.52
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: tantalum
reagent type: catalyst
Indice di rifrazione
n20/D 1.483 (lit.)
Densità
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCO[Ta](OCCCC)(OCCCC)(OCCCC)OCCCC
InChI
1S/5C4H9O.Ta/c5*1-2-3-4-5;/h5*2-4H2,1H3;/q5*-1;+5
QORWLRPWMJEJKP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tantalum alkoxides are useful as starting materials for tantalum oxides for dielectrics.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Articoli
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.