218634
Tantalum(V) chloride
99.8% trace metals basis
Sinonimo/i:
Tantalum pentachloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Saggio
99.8% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: tantalum
Impurezze
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
Densità
3.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[Ta](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Ta/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
218634-25G | 4061838775566 |
218634-100G | 4061838775559 |
218634-5G | 4061838775573 |