Key Documents
326364
Sigma-Aldrich
Niobium(IV) chloride tetrahydrofuran complex
Sinonimo/i:
Tetrachlorobis(tetrahydrofuran)niobium
About This Item
Formula condensata:
NbCl4(CO4H8)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
378.93
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Punto di fusione
93 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl[Nb](Cl)(Cl)Cl.C1CCOC1.C2CCOC2
InChI
1S/2C4H8O.4ClH.Nb/c2*1-2-4-5-3-1;;;;;/h2*1-4H2;4*1H;/q;;;;;;+4/p-4
OLGCTTOCPNLTKW-UHFFFAOYSA-J
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
120.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
49 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3