751774
Tris(diethylamido)(tert-butylimido)niobium(V)
packaged for use in deposition systems
Sinonimo/i:
(tert)-Butyliminotris(diethylamino)niobium, tris(N-ethylethanaminato)[2-methyl-2-propanaminato(2-)]-niobium, t-Butylimido tris(diethylamido)niobium(V)
Stato
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: niobium
Densità
1.015 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CCN(CC)[Nb](=NC(C)(C)C)(N(CC)CC)N(CC)CC
InChI
1S/C4H9N.3C4H10N.Nb/c1-4(2,3)5;3*1-3-5-4-2;/h1-3H3;3*3-4H2,1-2H3;/q;3*-1;+3
CBCDPJRPMPTFKA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
751774-10G | 4061833339732 |