376841
3-Phenyl-1-propyne
contains ca.250 ppm BHT as inhibitor, 97%
Sinonimo/i:
1-Phenyl-2-propyne, 2-Propyn-1-ylbenzene, 2-Propynylbenzene, 3-Phenylpropyne, Benzylacetylene, Propargylbenzene
Saggio
97%
Stato
liquid
contiene
ca.250 ppm BHT as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.526 (lit.)
P. ebollizione
75 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
C#CCc1ccccc1
InChI
1S/C9H8/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h1,3-5,7-8H,6H2
NGKSKVYWPINGLI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
125.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
52 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?