Documenti fondamentali
664960
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-phenyl-1-propyne
97%
Sinonimo/i:
1-Chloro-3-phenyl-2-propyne, 3-Phenylpropargyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.585
Densità
1.095 g/mL at 25 °C
Gruppo funzionale
chloro
phenyl
Stringa SMILE
ClCC#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H7Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,8H2
RMPSZEZJKSUNKR-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
219.9 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
104.4 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)