248762
Silver nitrate on silica gel
extent of labeling: ~10 wt. % loading, +230 mesh
Sinonimo/i:
Nitric acid silver(I) salt, Silver (I) nitrate, Silver mononitrate, Silver nitrate (AgNO3)
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: silver
reagent type: catalyst
Grado di funzionalizzazione
~10 wt. % loading
Dimensione particelle
+230 mesh
Solubilità
water: soluble 216g/100g at 25 °C(lit.)
benzene: soluble 2.2 g/L(lit.)
ethanol: soluble 20.8 g/L(lit.)
methanol: soluble 35 g/L(lit.)
Densità
4.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrate
Stringa SMILE
[Ag+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?