Documenti fondamentali
632058
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1-butyne
97%
Sinonimo/i:
(3-Butynyl)benzene, 1-Phenyl-3-butyne, 3-Butyn-1-ylbenzene, Phenethylacetylene
About This Item
Formula condensata:
C6H5C2H4C≡CH
Numero CAS:
Peso molecolare:
130.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.5120 (lit.)
P. ebollizione
189-190 °C (lit.)
Densità
0.926 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
phenyl
Stringa SMILE
C#CCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H10/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h1,4-6,8-9H,3,7H2
QDEOKXOYHYUKMS-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Phenyl-1-butyne can undergo addition reaction with α-imino esters to give the corresponding β,γ-alkynyl α-amino acid derivatives.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
150.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
66 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
"Efficient Synthesis of ?, ?-Alkynyl a-Amino Acid Derivatives by Ag (I)-Catalyzed Alkynylation of a-Imino Esters"
Ji X-J, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 346(1), 42-44 (2004)