367265
Trimethyl(tributylstannyl)silane
97%
Sinonimo/i:
Tributyl(trimethylsilyl)stannane, (Tributylstannyl)trimethylsilane, (Trimethylsilyl)tributylstannane, (Trimethylsilyl)tributyltin
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. ebollizione
102-103 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)[Si](C)(C)C
InChI
1S/3C4H9.C3H9Si.Sn/c3*1-3-4-2;1-4(2)3;/h3*1,3-4H2,2H3;1-3H3;
MZUUBYSIDDKUKE-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?