361275
3′-Deoxy-3′-fluorothymidine
97%
Sinonimo/i:
3′-Fluoro-2′,3′-dideoxythymidine, 3′-Fluorodeoxythymidine
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
176-178 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC1=CN([C@H]2C[C@H](F)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13FN2O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)15)8-2-6(11)7(4-14)17-8/h3,6-8,14H,2,4H2,1H3,(H,12,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
UXCAQJAQSWSNPQ-XLPZGREQSA-N
Informazioni sul gene
human ... TK2(7084)
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?