1620209
USP
Stavudine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Stavudine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
stavudine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c1-6-4-12(10(15)11-9(6)14)8-3-2-7(5-13)16-8/h2-4,7-8,13H,5H2,1H3,(H,11,14,15)/t7-,8+/m0/s1
XNKLLVCARDGLGL-JGVFFNPUSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Stavudine Capsules
- Stavudine for Oral Solution
- Zidovudine Oral Solution
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)