348465
Cloruro di ammonio-15N
10 atom % 15N
Sinonimo/i:
Ammonio cloruro marcato 15N
About This Item
Formula condensata:
15NH4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
54.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
10 atom % 15N
Stato
solid
PM
53.59 by atom % calculation (10 atom % 15N)
Punto di fusione
340 °C (subl.) (lit.)
applicazioni
agriculture
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?