Documenti fondamentali
900523
Sigma-Aldrich
Cloruro di ammonio-15N
5 atom % 15N
Sinonimo/i:
Ammonio cloruro marcato 15N
About This Item
Formula condensata:
15NH4Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
54.48
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352102
Purezza isotopica
5 atom % 15N
Stato
crystals
PM
53.54 by atom % calculation (5 atom % 15N)
Punto di fusione
340 °C (subl.) (lit.)
applicazioni
agriculture
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[15NH4+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1
NLXLAEXVIDQMFP-IEOVAKBOSA-N
Categorie correlate
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)