254134
Ammonio cloruro
99.998% trace metals basis
Sinonimo/i:
Salmiac
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 160.4 °C)
Saggio
99.998% trace metals basis
Stato
powder
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤25.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
340 °C (subl.) (lit.)
Stringa SMILE
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- a catalyst for the one-pot synthesis of 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones
- a promoter in the multicomponent synthesis of pyrrolo[3,4-b]pyridine-5-one
- a reagent to improve the hydrolysis rate of magnesium hydride for the generation of hydrogen
- a reductant, which facilitates the recovery of metals that are utilized in lithium-ion batteries
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
In the last two decades, a new method termed solid-state metathesis (SSM) has been developed to synthesize compounds that are often difficult to produce conventionally.
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
254134-100G | 4061835561872 |
254134-25G | 4061835511907 |
254134-5G | 4061825983752 |