326372
Ammonio cloruro
99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Salmiac
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.9 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 160.4 °C)
Saggio
99.99% trace metals basis
Forma fisica
crystalline
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
340 °C (subl.) (lit.)
Stringa SMILE
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
The aldol condensation reaction is an organic reaction introduced by Charles Wurtz, who first prepared the β-hydroxy aldehyde from acetaldehdye in 1872.
A Review of Mesoporous TiO2 Thin Films