09685
Ammonium ion solution for ISE
1000 mg/kg N, analytical standard (for ion-selective electrodes)
Sinonimo/i:
Ammonium chloride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard (for ion-selective electrodes)
for ion-selective electrodes
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Concentrazione
1000 mg/kg N
Densità
1.00 g/mL at 20 °C
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[H][N+]([H])([H])[H]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Nota sulla preparazione
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)