Documenti fondamentali
490814
Sigma-Aldrich
Sodium nitrite-15N
98 atom % 15N, 95% (CP)
Sinonimo/i:
15N Labeled sodium nitrite
About This Item
Formula condensata:
Na15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
69.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352118
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
Purezza isotopica
98 atom % 15N
Livello qualitativo
Saggio
95% (CP)
Stato
solid
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[O-][15N]=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1/i1+1;
LPXPTNMVRIOKMN-YTBWXGASSA-M
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)