Documenti fondamentali
342017
Sigma-Aldrich
Heptafluoro-2-iodopropane
98%
Sinonimo/i:
2-Iodoperfluoropropane, Heptafluoroisopropyl iodide, Perfluoroisopropyl iodide
About This Item
Formula condensata:
(CF3)2CFI
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.93
Beilstein:
1841228
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
7.12 psi ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.329 (lit.)
P. ebollizione
40 °C (lit.)
Densità
2.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
iodo
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(F)(I)C(F)(F)F
InChI
1S/C3F7I/c4-1(11,2(5,6)7)3(8,9)10
BBZVTTKMXRPMHZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Heptafluoro-2-iodopropane is a secondary fluoro alkyl iodide. It can be prepared by addition of iodine monofluoride to hexafluoropropene.
Applicazioni
Heptafluoro-2-iodopropane may be used in the preparation of perfluoropropyl magnesium bromide and perfluoropropyl magnesium iodide. It may be used as chain-transfer agent in telomerization reactions of:
  • 1,1-difluoroethylene and tetrafluoroethylene
  • CF3I, C2F5I and n-C3F7I with 1,1-difluoroethylene
  • n-C3F7I with tetrafluoroethylene
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
2-iodopropano contains copper as stabilizer, 99%
Sigma-Aldrich
148938
2-iodopropano
372. Organometallic and metalloid compounds made from heptafluoro-2-iodopropane, and their properties.
Chambers RD, et al.
Journal of the Chemical Society, 1962, 1993-1999 null
Telomerization reactions in the synthesis of models for some fluorocarbon Polymers.
Chambers RD, et al.
Tetrahedron, 20(3), 497-506 (1964)