Key Documents
332747
Sigma-Aldrich
2-Thienyllithium solution
1.0 M in THF/hexanes
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H3LiS
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Forma fisica
liquid
Concentrazione
1.0 M in THF/hexanes
Densità
0.829 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[Li]c1cccs1
InChI
1S/C4H3S.Li/c1-2-4-5-3-1;/h1-3H;
LNMZIBGBEOKNEI-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-22.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-30 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)