Documenti fondamentali
328979
Sigma-Aldrich
1,2,3,3-Tetramethyl-3H-indolium iodide
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16IN
Numero CAS:
Peso molecolare:
301.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
98%
Stato
powder or crystals
Punto di fusione
258 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
methanol: 25 mg/mL, clear
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[I-].CC1=[N+](C)c2ccccc2C1(C)C
InChI
1S/C12H16N.HI/c1-9-12(2,3)10-7-5-6-8-11(10)13(9)4;/h5-8H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
HCYIOKVZAATOEW-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yi-Da Zhang et al.
Talanta, 188, 540-545 (2018-07-22)
Transferrin (TrF) is an important glycoprotein and disease biomarker that controls iron ion balance in the human body. Isolation and detection of TrF have important implication for the early detection of disease. Thus, a magnetic fluorescent molecularly imprinted nanoparticles (FMINPs)