526126
4-(Chloromethyl)benzyl alcohol
99%
Sinonimo/i:
1-(Chloromethyl)-4-(hydroxymethyl)benzene, 4-(Chloromethyl)benzenemethanol, 4-Chloromethylbenzyl alcohol, 4-Hydroxymethylbenzyl chloride, [4-(Chloromethyl)phenyl]methanol, p-(Chloromethyl)benzyl alcohol, p-(Hydroxymethyl)benzyl chloride
Saggio
99%
Punto di fusione
58-60 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
hydroxyl
Stringa SMILE
OCc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,10H,5-6H2
OGALXJIOJZXBBP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?