270792
4-(Chloromethyl)benzoic acid
95%
Sinonimo/i:
α-Chloro-p-toluic acid, α-Chloro-p-toluylic acid
Saggio
95%
Stato
powder
Punto di fusione
201-202 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
OITNBJHJJGMFBN-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?