Documenti fondamentali
131067
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-1-naphthaldehyde
98%
About This Item
Formula condensata:
HOC10H7CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
172.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Punto di fusione
179-182 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
Stringa SMILE
Oc1ccc(C=O)c2ccccc12
InChI
1S/C11H8O2/c12-7-8-5-6-11(13)10-4-2-1-3-9(8)10/h1-7,13H
LORPDGZOLAPNHP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Hydroxy-1-naphthaldehyde was used in the preparation of racemic 1- and 2-naphthol analogues of tyrosine, 2-amino-3-(4-hydroxy-1-naphthyl)propanoic acid hydrochloride and 2-amino-3-(6-hydroxy-2-naphthyl)propanoic acid hydrobromide.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Syntheses of 1-and 2-naphthol analogs of DL-tyrosine. Potential fluorescent probes of peptide structure and dynamics in complex environments.
Vela MA, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 55(9), 2913-2918 (1990)