Documenti fondamentali
383538
Sigma-Aldrich
Malonaldehyde bis(phenylimine) monohydrochloride
97%
About This Item
Formula condensata:
CH2(CH=NC6H5)2·HCl
Peso molecolare:
258.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
218 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
methanol: 2.5%, clear, yellow to orange
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cl.C(\C=N\c1ccccc1)\C=N\c2ccccc2
InChI
1S/C15H14N2.ClH/c1-3-8-14(9-4-1)16-12-7-13-17-15-10-5-2-6-11-15;/h1-6,8-13H,7H2;1H/b16-12+,17-13+;
FLMLOZWXXPLHIE-IEEHZGKWSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)