T9889
1,1,3,3-Tetraethoxypropane
≥96%
Sinonimo/i:
Malonaldehyde bis(diethyl acetal), TEP
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.411 (lit.)
P. ebollizione
220 °C (lit.)
Densità
0.919 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(CC(OCC)OCC)OCC
InChI
1S/C11H24O4/c1-5-12-10(13-6-2)9-11(14-7-3)15-8-4/h10-11H,5-9H2,1-4H3
KVJHGPAAOUGYJX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- 3,5-Diformylated 1,4-dihydropyridines via multicomponent coupling reaction with amine hydrochlorides and aldehydes.
- Thiadicarbocyanines via condensation with tosylates.
- Optically active pentamethine dyes through coupling with carbazoles.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?