Documenti fondamentali
155373
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,2-trichloroethyl) phosphorochloridate
98%
Sinonimo/i:
Bis(2,2,2-trichloroethyl) chlorophosphate
About This Item
Formula condensata:
(Cl3CCH2O)2P(O)Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.22
Beilstein:
1820707
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
45-47 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)COP(Cl)(=O)OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H4Cl7O3P/c5-3(6,7)1-13-15(11,12)14-2-4(8,9)10/h1-2H2
ZHHCWQGVXYGWCW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Bis(2,2,2-trichloroethyl) phosphorochloridate was used in the preparation of epimeric 6-deoxyhexofuranosyl nucleoside 5′ -phosphate.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Novel analogs of nucleoside 3',5'-cyclic phosphates. I. 5'-Mono- and dimethyl analogs of adenosine 3',5'-cyclic phosphate.
R S Ranganathan et al.
The Journal of organic chemistry, 39(3), 290-302 (1974-02-08)