Documenti fondamentali
328669
Sigma-Aldrich
Tetravinyltin
97%
Sinonimo/i:
Stannane, Tetraethenylstannane, Tetrakis(ethenyl)stannane
About This Item
Formula condensata:
Sn(CH=CH2)4
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.89
Beilstein:
3535492
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Impiego in reazioni chimiche
core: tin
Indice di rifrazione
n20/D 1.501 (lit.)
P. eboll.
160-163 °C (lit.)
Densità
1.246 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=C[Sn](C=C)(C=C)C=C
InChI
1S/4C2H3.Sn/c4*1-2;/h4*1H,2H2;
MZIYQMVHASXABC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)