317748
N-Allylmethylamine
96%
Sinonimo/i:
N-Methylallylamine
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.412 (lit.)
P. ebollizione
64-66 °C (lit.)
Densità
0.741 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNCC=C
InChI
1S/C4H9N/c1-3-4-5-2/h3,5H,1,4H2,2H3
IOXXVNYDGIXMIP-UHFFFAOYSA-N
Accessorio
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-18.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-28 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?