Documenti fondamentali
639087
Sigma-Aldrich
2-Methylallylamine hydrochloride
Sinonimo/i:
2-Methyl-2-propen-1-amine hydrochloride
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)CH2NH2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato
solid
Livello qualitativo
Punto di fusione
179-184 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
Cl[H].CC(=C)CN
InChI
1S/C4H9N.ClH/c1-4(2)3-5;/h1,3,5H2,2H3;1H
IOXCSDPJYGPYFW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Reactant for:
  • Preparation of platinum cyclometalated N-heterocyclic carbene complexes with chiral phosphines as catalysts
  • Preparation of oxoazetidinylbutenyl acetamides via rhodium-catalyzed hydroformylation
  • Preparation of highly monodisperse polymeric particles incorporating polymerizable perylene-bisimide fluorophore
  • Additive-free chemoselective acylation with anhydrides for preparation of amides
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)