Key Documents
30472
Sigma-Aldrich
DCN 90
concentrate
Sinonimo/i:
DCN Surfactant Detergent
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
Descrizione generale
Totally effective surface-active cleaning agent for chemical, bacteriological and radiotechnical laboratory. Biodegradable.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)