29570
1,3-Cyclooctadiene
technical, ≥95% (GC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H12
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.18
Beilstein:
2321915
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Grado
technical
Saggio
≥95% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.494
P. ebollizione
142-144 °C (lit.)
Densità
0.873 g/mL at 20 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CCC=CC=CC1
InChI
1S/C8H12/c1-2-4-6-8-7-5-3-1/h1-4H,5-8H2/b3-1-,4-2-
RRKODOZNUZCUBN-CCAGOZQPSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Enantiodifferentiating geometrical photoisomerizations of (Z,Z)-1,3-cyclooctadiene was studied using "cyclodextrin nanosponge", as a supramolecular sensitizing host. Dendrimer-encapsulated Pd-Rh bimetallic nanoparticle catalyzed partial hydrogenation of 1,3-cyclooctadiene has been reported.
Applicazioni
1,3-Cyclooctadiene has been used in the preparation of 2-cyclooct-2-en-1-yl-1,3-cyclooctadiene, a novel bicyclic triene.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Partial hydrogenation of 1, 3-cyclooctadiene using dendrimer-encapsulated Pd-Rh bimetallic nanoparticles.
Chung Y-M and Rhee H-K.
J. Mol. Catal. A: Chem., 206(1), 291-298 (2003)
Metal-mediated dimerization of 1, 3-cyclooctadiene to 2-cyclooct-2-en-1-yl-1, 3-cyclooctadiene: a novel bicyclic triene.
Debad JD, et al.
Journal of the American Chemical Society, 115(5), 2051-2052 (1993)
Wenting Liang et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 8, 1305-1311 (2012-09-29)
Enantiodifferentiating geometrical photoisomerizations of (Z)-cyclooctene and (Z,Z)-1,3-cyclooctadiene were performed by using the pyromellitate-linked cyclodextrin network polymer, termed "cyclodextrin nanosponge (CDNS)", as a supramolecular sensitizing host. The photochirogenic behavior of the nanosponges incorporating β- or γ-cyclodextrin was significantly different from that