344508
Cyclopentene
96%
Sinonimo/i:
2,2-Dimethylacetyl chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
20.89 psi ( 55 °C)
6.11 psi ( 20 °C)
Saggio
96%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
743 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.421 (lit.)
P. eboll.
44-46 °C (lit.)
Punto di fusione
−135 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 0.535 g/L at 25 °C
Densità
0.771 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CC=CC1
InChI
1S/C5H8/c1-2-4-5-3-1/h1-2H,3-5H2
LPIQUOYDBNQMRZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Raccomandato
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-29.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-34.4 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal