M39806
1-Methylcyclopentene
98%
About This Item
Formula condensata:
C5H7CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
82.14
Beilstein:
1900640
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
P. ebollizione
72 °C/754 mmHg (lit.)
Densità
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1=CCCC1
InChI
1S/C6H10/c1-6-4-2-3-5-6/h4H,2-3,5H2,1H3
ATQUFXWBVZUTKO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
1-Methylcyclopentene can be used as:
- A probe molecule in the synthesis of alkenyl carbenium ions via adsorption on zeolite Y.
- A model olefin compound in the kinetic study of hydrogenation of olefins using various catalytic systems.
- A reactant to synthesize 1,2,3-trisubstituted benzocyclopentenes by reacting with β-disulfonyl iodonium ylides.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-2.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-19 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?