Documenti fondamentali
294063
Sigma-Aldrich
Dimethyl(methylthio)sulfonium tetrafluoroborate
97%
Sinonimo/i:
DMTSF
About This Item
Formula condensata:
CH3SS(CH3)2BF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.04
Beilstein:
3572194
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Punto di fusione
89-92 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CS[S+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9S2.BF4/c1-4-5(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q+1;-1
LUOOXKXNWLQGLY-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)