483052
Silver tetrafluoroborate
≥99.99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Silver borofluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
≥99.99% trace metals basis
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: silver
Impurezze
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
Punto di fusione
70-73 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ag+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/Ag.BF4/c;2-1(3,4)5/q+1;-1
CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?