Key Documents
8.18881
Sigma-Aldrich
Silver tetrafluoroborate
for synthesis
Sinonimo/i:
Silver tetrafluoroborate, Tetrafluoroboric acid silver salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
AgBF4
Numero CAS:
Peso molecolare:
194.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
237-956-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
Punto di fusione
70-73 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/Ag.BF4/c;2-1(3,4)5/q+1;-1
CCAVYRRHZLAMDJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (from Ag): ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3