179647
Silver carbonate
99%
Sinonimo/i:
Disilver carbonate, Fetizon′s reagent, Silver tricarbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for analytical purposes
Saggio
99%
Stato
powder and chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: silver
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
Densità
6.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.