363685
Silver carbonate on Celite®
extent of labeling: ~50 wt. % loading
Sinonimo/i:
Fetizon′s reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
powder and chunks
Livello qualitativo
Concentrazione
45-60 wt. % (by KSCN, titration)
Grado di funzionalizzazione
~50 wt. % loading
Stringa SMILE
[Ag]OC(=O)O[Ag]
InChI
1S/CH2O3.2Ag/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
KQTXIZHBFFWWFW-UHFFFAOYSA-L
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.