289612
N-Ethylcyclohexylamine
98%
Sinonimo/i:
N-Cyclohexylethylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
98%
Temp. autoaccensione
473 °F
Limite di esplosione
7.6 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.452 (lit.)
P. ebollizione
165 °C (lit.)
Densità
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCNC1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-2-9-8-6-4-3-5-7-8/h8-9H,2-7H2,1H3
AGVKXDPPPSLISR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?