Documenti fondamentali
103322
Sigma-Aldrich
N-Methylcyclohexylamine
99%
Sinonimo/i:
N-Cyclohexylmethylamine
About This Item
Formula condensata:
C6H11NHCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
113.20
Beilstein:
1523664
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Densità del vapore
4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
11 mmHg ( 40 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.456 (lit.)
P. ebollizione
149 °C (lit.)
Punto di fusione
−9-−7 °C (lit.)
Densità
0.868 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CNC1CCCCC1
InChI
1S/C7H15N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h7-8H,2-6H2,1H3
XTUVJUMINZSXGF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N-Methylcyclohexylamine provides protection to carbon steel from corrosion. N-Methylcyclohexylamine forms ternary mixture with 1-propanol using benzene as solvent at temperatures 303.15, 308.15 and 313.15K .
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
95.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
35 °C
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Corrosion inhibition of carbon steel in petroleum/water mixtures by N-containing compounds.
Ashassi-Sorkhabi H and Nabavi-Amri AS.
Acta Chimica Slovenica, 47(4), 507-518 (2000)
Ultrasonic Velocity, Viscosity, Density and Excess Properties of Ternary Mixture of N-Methylcyclohexylamine+ Benzene+ 1-Propanol.
Vasantharani P, et al.
Asian Journal of Applied Sciences, 2(2), 169-176 (2009)